EDTA sal disódica solución 0.1 mol/l (0.1M) solución volumétrica
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
181670.1211 181670.1315
APPC181670.1211EA 40.6 EUR
APPC181670.1211 APPC181670.1315
EDTA sal disódica solución 0.1 mol/l (0.1M) solución volumétrica
EDTA sal disódica
Certificaciones: Traceable to NIST.
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer at 20°C 0.999 - 1.001