Amoníaco solución 25%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43830.0100 5.43830.0250
5.43830.0100EA 44.2 EUR
5.43830.0100 5.43830.0250
Amoníaco solución 25%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Amoníaco
  • for HPLC LiChropur®
Formula: NH₃
MW: 17.03 g/mol
Pto. Ebullición: 37.7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –57.5 °C
Densidad: 0.903 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011418
Núm. CAS: 7664-41-7
UN: 2672
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,00492