Iodide/Iodate concentrate for dilution to 1L, 1/128 M I2 (1/64N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
38061-1EA
38061-6X1EA
38061-1EAEA
48.4
EUR
38061-1EA
38061-6X1EA
Iodide/Iodate concentrate for dilution to 1L, 1/128 M I2 (1/64N) solución volumétrica, Fluka™
Iodide/Iodate
Resultados test especificaciones
Factor | 0.998 - 1.002 |