Multi management software, APT-COM™ 4
Proveedor: Binder
9053-0039 9053-0040 9053-0042
BIND9053-0039EA 271 EUR
BIND9053-0039 BIND9053-0040 BIND9053-0042
Multi management software, APT-COM™ 4
Software Software de laboratorio
This software provides management, logging, programming, documentation options, and much more. With features ranging from GLP-compliant logging to convenient program creation and management of up to 100 units, the APT-COM™ 4 can be used in all industries and makes complex work processes much easier.
  • Vista general central de todos los equipos en gráficos y tablas
  • Gestión de registros (crear, eliminar, archivar)
  • Selección de 5 idiomas de menú DE, EN, FR, IT, ES
  • Editor de programa gráfico y numérico
  • Recordatorios configurables con la función de temporizador
  • Documentación de valores medidos
  • Exportación de los valores de medición en formato CSV y PDF
BASIC Edition: Para la realización de grabaciones y documentación con hasta 5 equipos conectados en red.
PROFESSIONAL Edition: Administración sencilla de equipos y usuarios basados en la edición BASIC. Apto para la interconexión en red de hasta 100 equipos.
GLP Edition: Para trabajar en condiciones conformes con las BPL. La documentación de los valores de medición se realiza de acuerdo con los requisitos de las directivas de la FDA 21CFR11, mediante una manipulación segura.