1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt 0.1 M DCTA-Na4 en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, para complexometria, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
35103-1L 35103-6X1L
35103-1LEA 180 EUR
35103-1L 35103-6X1L
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt 0.1 M DCTA-Na4 en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, para complexometria, Fluka™
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt
Formula: C₁₄H₂₀N₂Na₂O₈
Núm. CAS: 5786-78-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001