Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr solución volumétrica, para la determinación del índice de yodo, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Iodine solution acc. to Hanus
35097-1L 35097-500ML
35097-1LEA 224 EUR
35097-1L 35097-500ML
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr solución volumétrica, para la determinación del índice de yodo, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)
Formula: IBr
Densidad: 1.06 g/cm³
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011353
UN: 2789
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l