Ácido sulfúrico 0.9 mol/l (1.8 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP
Atención

PRLS87328.460EA 0 EUR
PRLS87328.460
Ácido sulfúrico 0.9 mol/l (1.8 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR