Monos resistentes a productos químicos, uvex 4B, modelo 8959
Proveedor: UVEX
9837509 9837510 9837511 9837512 9837513 9837514
113-9684EA 11.3 EUR
113-9684 113-9623 113-9624 113-9625 113-9626 113-9627
Monos resistentes a productos químicos, uvex 4B, modelo 8959
Prendas desechables
These protective overalls made from microporous spray-tight spunbond polyethylene laminate provide both protection and breathability. The taped seams provide outstanding protection against liquid aerosols and solid particles while the spunbond material inside makes it comfortable to wear.
  • Hermético a las partículas y a las salpicaduras
  • Con capucha y cremallera bidireccional con solapa autoadhesiva
  • Cintura elástica para un buen ajuste
  • Las presillas en el dedo corazón evitan que las mangas se deslicen por el brazo
  • Sin silicona ni sustancias que interfieran con los agentes humectantes
  • Color naranja de contraste para mejorar la visibilidad
  • Propiedades antiestáticas
  • Las costuras selladas ofrecen una protección óptima
  • Proporcionan protección contra las enfermedades infecciosas
Las aplicaciones típicas son: Limpieza industrial a baja presión y limpieza de edificios, construcción naval y fabricación de automóviles, industrias químicas y farmacéuticas, manipulación de pinturas y barnices, agricultura y horticultura, control de plagas, electrónica y entornos de salas limpias, trabajos con amianto y desmantelamiento, saneamiento de lugares contaminados, industria farmacéutica y laboratorios, toma de muestras, ganadería y veterinaria, gestión de residuos.
Color: Blanco/naranja
Certificaciones: Tipo 4B/5/6, EN 14126, EN 1149-5; EN 1073-2, EN 32781; Cat. III