Frascos de destilación, Engler, con conexión lateral, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
216542808 246542805
SCOT216542808EA 493 EUR
SCOT216542808 SCOT246542805
Frascos de destilación, Engler, con conexión lateral, DURAN®
Matraces Matraces de destilación
Estos matraces se fabrican a partir de un vidrio de borosilicato 3.3 hidrolíticamente resistente, que se define como Tipo I, Clase A en la Especificación ASTM E 438.
  • Capacidad: 125 ml
  • Conexión lateral: 100 mm de largo, 7 mm de diámetro.
Estos matraces están disponibles con dos accesorios diferentes, ya sea una junta de tierra NS 19/26 o un borde moldeado.
Certificaciones: Cumple con los requisitos de ASTM D86 y DIN EN ISO 3405.