Aluminio óxido activado básico Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
199443-1KG
199443-5KG
199443-20KG
199443-1KGEA
135
EUR
199443-1KG
199443-5KG
199443-20KG
Aluminio óxido activado básico Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Aluminio óxido activado básico
Formula:
Al₂O₃ Pto. Ebullición: 2,980 °C (1.013 hPa) Pto. de fusión: 2,072 °C Densidad: 3,960 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 |
Resultados test especificaciones
Brockmann Number (Activity) I (val.ref) | complying |
pH (10 % susp., 20°C) | 8.5 - 10.5 |
Spez. surface (BET) | 184.5 - 225.5 m²/g |
Fe (as Fe₂O₃) | Max. 0.03 % |
Na (as Na₂O) | Max. 0.4 % |
Silicon (as SiO₂) | Max. 0.03 % |
Chloride (Cl) | complying |
Grain size 0.04-0.30 mm | Min. 95 % |
Form | powder |