Amonio carbonato ≥30,0% (NH₃ basis) ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Carbonato de amonio
207861-500G 207861-100G
207861-500GEA 91.2 EUR
207861-500G 207861-100G
Amonio carbonato ≥30,0% (NH₃ basis) ACS, Fluka™
Amonio carbonato
Formula: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Pto. de fusión: >59 °C
Densidad: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010890
Núm. CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Índice Merck: 13,00508
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay of NH₃ Min. 30.0 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 0.002 %