Calcio cloruro dihidrato ≥99.0%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
C3881-500GEA 0 EUR
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
Calcio cloruro dihidrato ≥99.0%, grado reactivo
Calcio cloruro dihidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Pto. Ebullición: 1.900 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 765 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8 
Índice Merck: 13,01660
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 105.0 %
Appearance of the solution complying
Colour of the solution complying