Cesio cloruro, anhidro ≥99.9%, grado reactivo, free-flowing, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
746487-1KG 746487-500G
746487-1KGEA 1340 EUR
746487-1KG 746487-500G
Cesio cloruro, anhidro ≥99.9%, grado reactivo, free-flowing, Fluka™
Cesio cloruro
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: CsCl
Pto. de fusión: 642 °C
Densidad: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99 - 101 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 1500 ppm