Diatomaceous earth, en polvo suitable for most filtrations, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Celite®
D3877-1KG
D3877-500G
D3877-5KG
D3877-1KGEA
160
EUR
D3877-1KG
D3877-500G
D3877-5KG
Diatomaceous earth, en polvo suitable for most filtrations, Fluka™
Diatomaceous earth
Formula:
SiO₂ Pto. de fusión: 450 °C Densidad: 2,4 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132803 Núm. CAS: 68855-54-9 EINECS: 293-303-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance of the substance | complying |