EDTA magnesium dipotassium salt ≥98% para complexometria, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
33350-100G 33350-6X100G 33350-25KG
33350-100GEA 91.7 EUR
33350-100G 33350-6X100G HONC33350-25KG
EDTA magnesium dipotassium salt ≥98% para complexometria, Fluka™
EDTA magnesium dipotassium salt
Formula: C₁₀H₁₂K₂MgN₂O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054450
Núm. CAS: 15708-48-2
EINECS: 239-803-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
pH (0.1 M, 20°C) 8.5 - 9.5
Calcium (Ca) Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %