Ácido clorhídrico 0.01 M HCl (0.01N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
35334-1LEA 110 EUR
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
Ácido clorhídrico 0.01 M HCl (0.01N) solución volumétrica, Fluka™
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 100 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.95 - 1.05
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm