Litio cloruro, anhidro ≥99% ACS, free-flowing, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
746460-500G 746460-6X500G
746460-500GEA 234 EUR
746460-500G 746460-6X500G
Litio cloruro, anhidro ≥99% ACS, free-flowing, Fluka™
Litio cloruro
Formula: LiCl
Pto. Ebullición: 1,360 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011078
Núm. CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 1.0 %
Titrable Base Max. 0.008 meq/g
Barium (Ba) Max. 0.003 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.20 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %