Mercurio (II) sulfato ≥99.0% (by precipitation titration), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Mercurio sulfato, Mercúrico sulfato
83384-250G 83384-50G 83384-100G 83384-3KG
83384-250GEA 373 EUR
83384-250G 83384-50G 83384-100G 83384-3KG
Mercurio (II) sulfato ≥99.0% (by precipitation titration), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Mercurio (II) sulfato
Formula: HgSO₄
MW: 296.65 g/mol
Pto. de fusión: 850 Dec.
Densidad: 7.56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011047
Núm. CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05914
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Glowing After reducing with HCOOH(as SO₄) Max. 0.02 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 50 ppm
Mercury (Hg⁺) Max. 0.15 %