Ácido nitrilotriacético ≥99% para complexometria, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
34539-25KG 34539-50G
34539-25KGEA 3740 EUR
34539-25KG 34539-50G
Ácido nitrilotriacético ≥99% para complexometria, Fluka™
Ácido nitrilotriacético
Formula: C₆H₉NO₆
Pto. de fusión: 245 °C,242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004287
Núm. CAS: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
Índice Merck: 12,06675
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %