Ácido perclórico ~60% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
311413-500ML 311413-1L
311413-500MLEA 178 EUR
311413-500ML 311413-1L
Ácido perclórico ~60% ACS, Fluka™
Ácido perclórico
Formula: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1.67 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 60.0 - 62.0 %
Residue on ignition Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Phosphate, silicate (as SiO₂) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
APHA Max. 10
Ignition Residue ≤0.003%