Plata nitrato 1.0 M AgNO3 (1.0N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
319449-500ML 319449-1L
319449-500MLEA 208 EUR
319449-500ML 319449-1L
Plata nitrato 1.0 M AgNO3 (1.0N) solución volumétrica, Fluka™
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
Pto. Ebullición: 100 °C
Densidad: 1,140 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance complying
Coloration complying
Clearness complying
Assay titr. 0.950 - 1.050 mol/l
Traceable to NIST SRM complying
BAM/EMPA reference material complying
BAM/EMPA Certificate Number complying