Sodio hidróxido 1.0 M NaOH (1.0N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
319511-2LEA 95.6 EUR
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
Sodio hidróxido 1.0 M NaOH (1.0N) solución volumétrica, Fluka™
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 0.950 - 1.050 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.03 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)