Sodio molibdato dihidrato ≥99% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Molibdato de disodio dihidrato, Molibdato(VI) de sodio dihidrato
331058-500G 331058-2.5KG
331058-500GEA 513 EUR
331058-500G 331058-2.5KG
Sodio molibdato dihidrato ≥99% ACS, Fluka™
Sodio molibdato dihidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
Pto. de fusión: 100 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densidad: 2,700 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149170
Núm. CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Índice Merck: 13,08718
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5 - 103.0 %
pH (5 %, 25 °C) 7.0 - 10.5
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.015 %