Estaño (II) cloruro dihidrato 98% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Stannous chloride dihydrate
243523-2.5KG 243523-12KG
243523-2.5KGEA 1030 EUR
243523-2.5KG 243523-12KG
Estaño (II) cloruro dihidrato 98% ACS, Fluka™
Estaño (II) cloruro dihidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Pto. Ebullición: 623 Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 37…38 °C
Densidad: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,08861
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl complying
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %