Tapas de conector multipuerto, GL 32, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292611902 292621903 292601901
SCOT292611902EA 79.3 EUR
SCOT292611902 SCOT292621903 SCOT292601901
Tapas de conector multipuerto, GL 32, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
Las tapas reutilizables GL 32 permiten que se usen botellas redondas más pequeñas de 50 ml o botellas cuadradas DURAN® de 100 ml para tomar muestras, alimentar líquidos o transferirlas. Opciones flexibles de 2, 3 o 4 conectores de tubo de acero inoxidable. El conector de tubo macho de púas es adecuado para tubos con un diámetro interno de 3,2 mm, como tubos de bomba peristáltica BPT.
  • Esterilizable en autoclave (121 ° C / 15 minutos)
  • Resistencia a la temperatura hasta 180 ° C.
  • Reutilizable
  • Todos los componentes son químicamente resistentes.