Botellas de HPLC con base cónica GL 45, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
218417305 218415407 218418601 218416309 218416909
215-4546EA 511 EUR
215-4546 215-4543 215-4547 215-4544 215-4545
Botellas de HPLC con base cónica GL 45, DURAN®
Frascos Botellas para HPLC
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con tapón de rosca PP azul.
  • La cavidad central puede acomodar barras de agitación magnéticas para mejorar la mezcla
  • Ventilación lateral o orificio de drenaje en la base para desgasificación por baño ultrasónico
  • Graduaciones duraderas de volumen en esmalte blanco
  • Esterilizable en autoclave a 121 ° C o 134 ° C
Las aplicaciones incluyen depósitos de fase móvil para HPLC, suministro de reactivos a sistemas de manejo de líquidos. Los depósitos de DURAN® se han diseñado especialmente para el almacenamiento y la entrega de fases móviles y disolventes de cromatografía líquida de alto rendimiento de HPLC. Los depósitos tienen una cavidad para que el filtro permita la entrega más eficiente de la fase móvil a los analizadores de HPLC.
Una alternativa más segura y conveniente a las botellas de vidrio de fondo plano, los depósitos de fondo cónico permiten una mayor recuperación de solvente, sin tener que inclinar el depósito y correr el riesgo de un derrame de solvente. Los depósitos más grandes permiten análisis más largos e ininterrumpidos. Estos son especialmente útiles durante un fin de semana o un largo análisis cromatográfico cuando puede haber un riesgo de quedarse sin disolventes