VWR®, Tubos de microcentrífuga, High Performance
Proveedor: VWR Collection
525-1161EA 27 EUR
525-1161 525-1162 525-1163 525-1164 525-1165 525-1166 525-1167 525-1168 525-1169 525-1170 525-1171 525-1172 525-1173 525-1174 525-1175 525-1176 525-1177
VWR®, Tubos de microcentrífuga, High Performance
Tubos Tubos de microcentrífugas
Estos tubos están fabricados con PP USP Clase VI, lo que garantiza una visión clara del pellet. Incorporan una pared de alta resistencia y pueden centrifugarse al doble de la fuerza g que soportan la mayoría de los demás tubos de microcentrífuga.
  • Color ámbar para sustancias sensibles a la luz
  • Ideal para equipos de vórtex y agitación
  • Sin RNasa, DNasa ni endotoxinas
  • Las graduaciones grabadas garantizan la precisión
  • Se adapta a todos los rotores habituales
  • Ideal para extracciones con fenol/cloroformo
Estos tubos también disponen de tapones planos, perforables y esmerilados y de una superficie lateral de etiquetado. Los tapones de diseño ergonómico, con superficies lisas, ayudan a reducir la posibilidad de lesiones por esfuerzo repetitivo.
Autoclavable en vapor a 121 °C y congelable a –80 °C.
Certificaciones: Fabricado en un entorno de sala blanca de clase 100 000.
Fabricado bajo los sistemas de gestión de calidad ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015.
Información de suministro: El paquete surtido contiene 100 tubos de cada uno de los colores verde, azul, rojo, naranja y amarillo en bolsas separadas.
Precaución: Dado que los tubos tienen un tapón hermético, no deben utilizarse para hervir.