VWR® Tubos de Microcentrífuga Desechables
Proveedor: VWR Collection
525-1126EA 22.7 EUR
525-1126 525-1127 525-1128 525-1129 525-1130 525-1131 525-1133 525-1134 525-1135 525-1136 525-1178 525-1220 525-1221 525-1222 525-1223 525-1224 525-1225 525-1226 525-1227 525-1228 525-1229 525-1230 525-1246 525-1247 525-1248 525-1249 525-1250 525-1251
VWR® Tubos de Microcentrífuga Desechables
Tubos Tubos de microcentrífugas
Estos tubos están fabricados con PP USP Clase VI.
  • De color ámbar para sustancias sensibles a la luz
  • Libres de RNasa, DNasa y endotoxinas
  • Las graduaciones grabadas garantizan la precisión
  • Los tapones no se abren durante el centrifugado
  • Los tapones se pueden perforar con una jeringa
Estos tubos también disponen de tapones planos, perforables y esmerilados y de una superficie de etiquetado lateral.
Autoclavables a 121 °C y congelables a –80 °C.
Certificaciones: Fabricados en un entorno de sala blanca de clase 100 000.
Fabricado bajo los sistemas deMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M