Células de paso
Proveedor: PerkinElmer
B0631151 B0631084 B0631087 B0631088 B0631090
PERCB0631151EA 1110 EUR
PERCB0631151 PERCB0631084 PERCB0631087 PERCB0631088 PERCB0631090
Células de paso
Cubetas Cubetas para espectrofotómetros
Las celdas de flujo se utilizan para la medición de muestras con un flujo continuo o con sippers en los que las muestras individuales se aspiran en la celda.
  • Dimensión exterior: 35×12,5×12,5 mm para célula SUPRASIL de cuarzo con 1 y 10 mm de paso de luz
  • Dimensión exterior: 45×12,5×52,5 mm para célula SUPRASIL de cuarzo con 50 mm de paso de luz
  • Cada paquete contiene una célula con dos ventanas transparentes
Las células son compactas con dos conectores de tornillo, M6×1 y tubo FEP de 500 mm de longitud de 1,9 mm de diámetro exterior y 1,1 mm de diámetro interior.