2-Metilpropano-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
H36922.30EA 36.7 EUR
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
2-Metilpropano-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
2-Metilpropano-1,3-diol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 123…125/20 mm
Pto. de fusión: –54 °C
Densidad: 1,015 g/cm³
Pto. de inflamación: 127 °C (261°F)
Número MDL: MFCD00082586
Núm. CAS: 2163-42-0
EINECS: 606-809-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) Clear colourless to very pale yellow
Form Liquid
Assay (GC) ≥98.0%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤0.25%