Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-carboxylic Acid Methyl Ester
H66609.03 H66609.06
H66609.03EA 34.6 EUR
H66609.03 H66609.06
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460779
Núm. CAS: 1202-04-6
EINECS: 214-861-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity Min. 96%