5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE)
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: NHS-Fluorescein, FLUOS, 5(6)-FAM SE
BIC1074-100MG BIC1074-1G
APOSBIC1074-100MGEA 174 EUR
APOSBIC1074-100MG APOSBIC1074-1G
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE)
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE)
Formula: C₂₅H₁₅NO₉
Número MDL: MFCD04119713
Núm. CAS: 117548-22-8