Cinta aislante eléctrica, vinilo, Scotch® Super 33 + ™
Proveedor: 3M
331933 332533 335033A
MMMA331933EA 1230 EUR
MMMA331933 MMMA332533 MMMA335033A
Cinta aislante eléctrica, vinilo, Scotch® Super 33 + ™
Cintas
La cinta eléctrica Scotch Super 33+ es una cinta premium particularmente elástica, resistente a los rayos UV con muy buenas propiedades eléctricas y resistencia a la humedad, los álcalis, muchos ácidos y solventes. Las mejores propiedades de bobinado incluso a bajas temperaturas.
  • Adhesivo a base de caucho sensible a la presión
  • Excelente resistencia al aceite/solventes
  • Autoextinguible y sin auto-soldadura
  • Aislamiento eléctrico para aplicaciones de hasta 1 kV
  • Inhibe la corrosión de conductores eléctricos
  • Compatible con aislamientos sólidos de cable