Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 xenova®, 9554
Proveedor: UVEX
9554.7/38 9554.7/39 9554.7/40 9554.7/41 9554.7/42 9554.7/43 9554.7/44 9554.7/45 9554.7/46 9554.7/47 9554.7/48 9554.7/49 9554.7/50 9554.7/51 9554.7/52 9554.8/38 9554.8/39 9554.8/40 9554.8/41 9554.8/42 9554.8/43 9554.8/44 9554.8/45 9554.8/46 9554.8/47 9554.8/48 9554.8/49 9554.8/50 9554.8/51 9554.8/52 9554.9/38 9554.9/39 9554.9/40 9554.9/41 9554.9/42 9554.9/43 9554.9/44 9554.9/45 9554.9/46 9554.9/47 9554.9/48 9554.9/49 9554.9/50 9554.9/51 9554.9/52
UVEX9554.7/38EA 85.8 EUR
UVEX9554.7/38 UVEX9554.7/39 UVEX9554.7/40 UVEX9554.7/41 UVEX9554.7/42 UVEX9554.7/43 UVEX9554.7/44 UVEX9554.7/45 UVEX9554.7/46 UVEX9554.7/47 UVEX9554.7/48 UVEX9554.7/49 UVEX9554.7/50 UVEX9554.7/51 UVEX9554.7/52 UVEX9554.8/38 UVEX9554.8/39 UVEX9554.8/40 UVEX9554.8/41 UVEX9554.8/42 UVEX9554.8/43 UVEX9554.8/44 UVEX9554.8/45 UVEX9554.8/46 UVEX9554.8/47 UVEX9554.8/48 UVEX9554.8/49 UVEX9554.8/50 UVEX9554.8/51 UVEX9554.8/52 UVEX9554.9/38 UVEX9554.9/39 UVEX9554.9/40 UVEX9554.9/41 UVEX9554.9/42 UVEX9554.9/43 UVEX9554.9/44 UVEX9554.9/45 UVEX9554.9/46 UVEX9554.9/47 UVEX9554.9/48 UVEX9554.9/49 UVEX9554.9/50 UVEX9554.9/51 UVEX9554.9/52
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 xenova®, 9554
Zapatos y botas
Los zapatos uvex 2 xenova® perforados, muy ligeros, están fabricados con materiales sintéticos, un suave cuello acolchado y una suela de PU de doble densidad Xenova® antideslizante y resistente al calor, los productos químicos, los aceites y la gasolina. Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la pintura y son aptos para las personas alérgicas al cromo.
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort