Ácido propiónico 99.5-100.5% NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: Propanoic acid
P1464-200LTBL P1464-20LTBL P1464-4LTGL
SPCMP1464-200LTBLEA 43550 EUR
SPCMP1464-200LTBL SPCMP1464-20LTBL SPCMP1464-4LTGL
Ácido propiónico 99.5-100.5% NF
Ácido propiónico
Propionic acid is used as a preservative in pharmaceutical formulations.
Certificaciones: Manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Pto. Ebullición: 141 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002756
Núm. CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
IR: 01-2119486971-24
Índice Merck: 13,07917
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 - 100.5%
Specific gravity at 25 °C 0.988 - 0.993
Distilling Range 138.5 - 142.5 °C
Nonvolatile Residue 0.0001
Elemental Impurities As Reported
Readily Oxidizable Substances To Pass Test
Aldehyde To Pass Test
Identification To Pass Test
Residual Solvents To Pass Test