Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 xenova®, 9505
Proveedor: UVEX
9505.7/38 9505.7/39 9505.7/40 9505.7/41 9505.7/42 9505.7/43 9505.7/44 9505.7/45 9505.7/46 9505.7/47 9505.7/48 9505.7/49 9505.7/50 9505.7/51 9505.7/52 9505.8/38 9505.8/39 9505.8/40 9505.8/41 9505.8/42 9505.8/43 9505.8/45 9505.8/46 9505.8/47 9505.8/48 9505.8/49 9505.8/50 9505.8/51 9505.8/52
UVEX9505.7/38EA 85.9 EUR
UVEX9505.7/38 UVEX9505.7/39 UVEX9505.7/40 UVEX9505.7/41 UVEX9505.7/42 UVEX9505.7/43 UVEX9505.7/44 UVEX9505.7/45 UVEX9505.7/46 UVEX9505.7/47 UVEX9505.7/48 UVEX9505.7/49 UVEX9505.7/50 UVEX9505.7/51 UVEX9505.7/52 UVEX9505.8/38 UVEX9505.8/39 UVEX9505.8/40 UVEX9505.8/41 UVEX9505.8/42 UVEX9505.8/43 UVEX9505.8/45 UVEX9505.8/46 UVEX9505.8/47 UVEX9505.8/48 UVEX9505.8/49 UVEX9505.8/50 UVEX9505.8/51 UVEX9505.8/52
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 xenova®, 9505
Zapatos y botas
Zapatos de seguridad uvex 2 xenova® perforados S1 muy ligeros y fabricados con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo. Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la pintura.
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Materiales transpirables, así como el material superior perforado
  • Plantilla cómoda y antiestática extraíble, con sistema de transporte de la humedad
  • Suela de diseño ergonómico de poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Absorción de impactos alrededor del talón y el antepié
  • Puntera uvex xenova® sin metal
  • Cumple el requisito de ESD: Resistencia a la descarga <35 megaohmios
Se utiliza para aplicaciones de uso medio.
Cuenta con un suave cuello acolchado para mayor comodidad del usuario.
Color: Negro/rojo
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S1, SRC