Zapatos de seguridad ESD, velcro®, uvex 2 xenova® S1P Trainer, 9553
Proveedor: UVEX
9553.1/38 9553.1/39 9553.1/40 9553.1/41 9553.1/42 9553.1/43 9553.1/44 9553.1/45 9553.1/46 9553.1/47 9553.1/48 9553.1/49 9553.1/50 9553.1/51 9553.1/52 9553.2/38 9553.2/39 9553.2/40 9553.2/41 9553.2/42 9553.2/43 9553.2/44 9553.2/45 9553.2/46 9553.2/47 9553.2/48 9553.2/49 9553.2/50 9553.2/51 9553.2/52 9553.3/38 9553.3/39 9553.3/40 9553.3/41 9553.3/42 9553.3/43 9553.3/44 9553.3/45 9553.3/46 9553.3/47 9553.3/48 9553.3/49 9553.3/50 9553.3/51 9553.3/52
UVEX9553.1/38EA 88.7 EUR
UVEX9553.1/38 UVEX9553.1/39 UVEX9553.1/40 UVEX9553.1/41 UVEX9553.1/42 UVEX9553.1/43 UVEX9553.1/44 UVEX9553.1/45 UVEX9553.1/46 UVEX9553.1/47 UVEX9553.1/48 UVEX9553.1/49 UVEX9553.1/50 UVEX9553.1/51 UVEX9553.1/52 UVEX9553.2/38 UVEX9553.2/39 UVEX9553.2/40 UVEX9553.2/41 UVEX9553.2/42 UVEX9553.2/43 UVEX9553.2/44 UVEX9553.2/45 UVEX9553.2/46 UVEX9553.2/47 UVEX9553.2/48 UVEX9553.2/49 UVEX9553.2/50 UVEX9553.2/51 UVEX9553.2/52 UVEX9553.3/38 UVEX9553.3/39 UVEX9553.3/40 UVEX9553.3/41 UVEX9553.3/42 UVEX9553.3/43 UVEX9553.3/44 UVEX9553.3/45 UVEX9553.3/46 UVEX9553.3/47 UVEX9553.3/48 UVEX9553.3/49 UVEX9553.3/50 UVEX9553.3/51 UVEX9553.3/52
Zapatos de seguridad ESD, velcro®, uvex 2 xenova® S1P Trainer, 9553
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, extremadamente ligero, flexible y multifuncional, fabricado con una parte superior de microterciopelo de alta tecnología transpirable y resistente al agua, con lengüeta y cuello acolchados, además de una suela de PUR de doble densidad (resistente al aceite y a la gasolina, y antiestática), sin sustancias que deterioren la pintura, ni siliconas ni plastificantes.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Doble velcro ajustable individualmente
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática