Botines de seguridad ESD, con cordones, uvex 2, Xenova®, 9507
Proveedor: UVEX
9507.1/38 9507.1/39 9507.1/40 9507.1/41 9507.1/42 9507.1/43 9507.1/44 9507.1/45 9507.1/46 9507.1/47 9507.1/48 9507.1/49 9507.1/50 9507.1/51 9507.1/52 9507.2/38 9507.2/39 9507.2/40 9507.2/41 9507.2/42 9507.2/43 9507.2/44 9507.2/45 9507.2/46 9507.2/47 9507.2/48 9507.2/49 9507.2/50 9507.2/51 9507.2/52 9507.3/38 9507.3/39 9507.3/40 9507.3/41 9507.3/42 9507.3/43 9507.3/44 9507.3/45 9507.3/46 9507.3/47 9507.3/48 9507.3/49 9507.3/50 9507.3/51 9507.3/52
UVEX9507.1/38EA 108 EUR
UVEX9507.1/38 UVEX9507.1/39 UVEX9507.1/40 UVEX9507.1/41 UVEX9507.1/42 UVEX9507.1/43 UVEX9507.1/44 UVEX9507.1/45 UVEX9507.1/46 UVEX9507.1/47 UVEX9507.1/48 UVEX9507.1/49 UVEX9507.1/50 UVEX9507.1/51 UVEX9507.1/52 UVEX9507.2/38 UVEX9507.2/39 UVEX9507.2/40 UVEX9507.2/41 UVEX9507.2/42 UVEX9507.2/43 UVEX9507.2/44 UVEX9507.2/45 UVEX9507.2/46 UVEX9507.2/47 UVEX9507.2/48 UVEX9507.2/49 UVEX9507.2/50 UVEX9507.2/51 UVEX9507.2/52 UVEX9507.3/38 UVEX9507.3/39 UVEX9507.3/40 UVEX9507.3/41 UVEX9507.3/42 UVEX9507.3/43 UVEX9507.3/44 UVEX9507.3/45 UVEX9507.3/46 UVEX9507.3/47 UVEX9507.3/48 UVEX9507.3/49 UVEX9507.3/50 UVEX9507.3/51 UVEX9507.3/52
Botines de seguridad ESD, con cordones, uvex 2, Xenova®, 9507
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, ligero, flexible y robusto, fabricado con un material superior de cuero liso de grano entero repelente al agua, lengüeta y cuello acolchados y una suela de PU Xenova® de doble densidad antideslizante y resistente al calor, los productos químicos, los aceites y la gasolina.
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica, no magnética
  • El tapón trasero antitorsión proporciona más estabilidad y protección contra las torceduras
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • No deja marcas, con excelente amortiguación y suela resistente a la abrasión
  • Plantilla de confort antiestática con sistema de control de la humedad; plantillas ortopédicas
  • Suela de diseño ergonómico de poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Absorción de impactos
  • Cumple con el requisito de ESD: Resistencia a la descarga <35 megaohmios
  • Suela de cuero recubierta de PU, no metálica y resistente a la penetración
Ideal para aplicaciones como la ingeniería mecánica y de plantas, el procesamiento de metales, la energía (generación, suministro y funcionamiento de la red), las operaciones municipales, el mantenimiento de autopistas, los ferrocarriles, el transporte y la logística, los aeropuertos, los comercios, los trabajos de construcción auxiliares, la horticultura y el paisajismo.
Color: Negro/rojo
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345: 2011 S3 SRC