Botines de seguridad ESD, con cordones, uvex 2, Xenova® S3, 9566
Proveedor: UVEX
9566.3/39 9566.3/45
UVEX9566.3/39EA 89.6 EUR
UVEX9566.3/39 UVEX9566.3/45
Botines de seguridad ESD, con cordones, uvex 2, Xenova® S3, 9566
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, ligero, flexible y robusto, fabricado con un material superior de cuero liso de grano entero repelente al agua, lengüeta y cuello acolchados y una suela de PU Xenova® de doble densidad antideslizante y resistente al calor, los productos químicos, los aceites y la gasolina.
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica, no magnética
  • El tapón trasero antitorsión proporciona más estabilidad y protección contra las torceduras
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • No deja marcas, con excelente amortiguación y suela resistente a la abrasión
  • Plantilla de confort antiestática con sistema de control de la humedad; plantillas ortopédicas
  • Suela de diseño ergonómico de poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Absorción de impactos
  • Cumple con el requisito de ESD: Resistencia a la descarga <35 megaohmios
  • Suela de cuero recubierta de PU, no metálica y resistente a la penetración
Ideal para aplicaciones como la ingeniería mecánica y de plantas, el procesamiento de metales, la energía (generación, suministro y funcionamiento de la red), las operaciones municipales, el mantenimiento de autopistas, los ferrocarriles, el transporte y la logística, los aeropuertos, los comercios, los trabajos de construcción auxiliares, la horticultura y el paisajismo.
Color: Negro/verde
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345: 2011 S3 SRC