Safranina O solución
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Cloruro de 3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenazinio
911540ZAEA 57.7 EUR
911540ZA 911540ZAMP
Safranina O solución
Safranina O
Formula: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350.85 g/mol
Número MDL: MFCD00011759
Núm. CAS: 477-73-6