Cuchara espátula acero inoxidable
Proveedor: BURKLE
5386-0022 5386-0025
BURK5386-0022EA 6.4 EUR
BURK5386-0022 BURK5386-0025
Cuchara espátula acero inoxidable
Espátulas
La cuchara espátula ofrece muchas posibilidades. Esta cuchara multiusos de doble cara tiene una cuchara en un lado y una espátula en el otro. De esta forma, puede utilizarse para recoger muestras y procesar diferentes sustancias, como polvo, granulado, pastas o líquidos. La cara de la cuchara tiene 4 ml capacidad.
  • Acero inoxidable V2A (1.4301)
  • Pulido de alto brillo
  • Función de doble cara
La espátula de cuchara es de acero inoxidable y de una sola pieza, por lo que no tiene bordes, surcos ni muescas. Gracias a esto, no existe riesgo de que se depositen restos de producto y de materiales de limpieza y, por consiguiente, tampoco de ensuciamiento ni de contaminación cruzada. El resultado es una cuchara multiusos ideal para los sectores químico, farmacéutico, cosmético y alimentario.