Azul de metileno solución
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Cloruro de metiltioninio, Cloruro de 3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5-io
911490ZAEA 51.9 EUR
911490ZA 911490ZAMP
Azul de metileno solución
Azul de metileno
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319.86 g/mol
Pto. de fusión: 180
Número MDL: MFCD00150008
Núm. CAS: 61-73-4
Índice Merck: 12,06137