Violeta Cristal solución
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hexametil-p-rosanilina cloruro, 4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] dimetilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, CI 42555, Violeta básico 3
911517ZAEA 62.7 EUR
911517ZA 911517ZAMP
Violeta Cristal solución
Violeta Cristal
Primary stain for Gram staining
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
Número MDL: MFCD00011750
Núm. CAS: 548-62-9