Tetrabutilamonio hidrogenosulfato, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: tetra-n-butylammonium hexafluorophosphateTetrabutylammonium hydrogen sulfatetetrabutylammonium azide
85794.150EA 216 EUR
85794.150
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339,54 g/mol
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Acidimetric) ≥ 99,00 %
IR Spectrum Passes test
Absorbance (200 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,155
Absorbance (220 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,046
Absorbance (250 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,009