Cajas de almacenamiento, divisibles
Proveedor: MULTIROIR
LB300E LB300D
MULCLB300EEA 530 EUR
MULCLB300E MULCLB300D
Cajas de almacenamiento, divisibles
Cajas Cajas de almacenamiento
La caja de plástico divisible multiroir permite almacenar u organizar los productos en estanterías o en otros soportes.
  • Azul: material de polipropileno
  • Transparente : Material SAN
  • Opciones: separadores, etiquetas y topes anticaída
  • Base ondulada
  • Fácil manejo
  • Asas resistentes
  • Etiquetas opcionales muy visibles
Las cajas divisibles están disponibles en dos anchos, 91 y 183 mm. Las cajas de 300 mm de ancho pueden alojar hasta cuatro divisores y las de 400 mm pueden alojar hasta seis divisores.