Hidrogenoortofosfato de calcio, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Calcio hidrogenoorthofosfato, Calcio hidrogenofosfato
0219380480 0219380490 0219380491
ICNA0219380480EA 28.2 EUR
ICNA0219380480 ICNA0219380490 ICNA0219380491
Hidrogenoortofosfato de calcio, white powder
Hidrogenoortofosfato de calcio
Calcium phosphate is used in animal feeds, as a mineral supplement, as an antacid, in the manufacturing of glass, in dental products and in fertilizers. It can be used as a dietary supplement, and as an antacid.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: CaHPO₄
MW: 136.06 g/mol
Pto. de fusión: ∼370 °C (desc., lit.)
Densidad: ∼2.3 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010909
Núm. CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Índice Merck: 13,01697
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes