D(+)-Glucosa, white powder, Grado biología molecular
Proveedor: MP Biomedicals
0219402483
0219402491
ICNA0219402483EA
27
EUR
ICNA0219402483
ICNA0219402491
D(+)-Glucosa, white powder, Grado biología molecular
D(+)-Glucosa
D-(+)-Glucose is ideal as a culture media component.
Precaución: Research use only (RUO).
Formula:
C₆H₁₂O₆ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148912 Núm. CAS: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 |
|
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |
FTIR | Conforms to Standard |
Optical Rotation (c=10, Water, NH4OH) | +52,5 ± 5° |
Moisture | Report Result |