Medios de intercambio iónico de carboxilo sulfónico de poro ancho, J.T. Baker® BAKERBOND®
Proveedor: Avantor
7252-00EA
0
EUR
7252-00
7184-02
Medios de intercambio iónico de carboxilo sulfónico de poro ancho, J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbentes para cromatografía
Sorbentes para HPLC
El empaquetado de escala de preparación está destinado al uso a baja presión con una bomba peristáltica.
- Intercambio catiónico débil-fuerte