Medios de fase inversa (C₄) de butilo de poro ancho, J.T. Baker® BAKERBOND®
Proveedor: Avantor
7283-00EA 0 EUR
7283-00 7283-02
Medios de fase inversa (C₄) de butilo de poro ancho, J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbentes para cromatografía Sorbentes para HPLC
El empaquetado de escala de preparación está destinado al uso a baja presión con una bomba peristáltica.