Medios de poro ancho, DEAM (intercambio aniónico débil), J.T. Baker® BAKERBOND®
Proveedor: Avantor
7472-02EA
0
EUR
7472-02
7473-00
Medios de poro ancho, DEAM (intercambio aniónico débil), J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbentes para cromatografía
Sorbentes para HPLC
El empaquetado de escala de preparación está destinado al uso a baja presión con una bomba peristáltica.